Learn More
Hamilton™ SOUPAPE HVXM 6-5
Code produit 11590312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Actionnement:
Positionneur de vanne modulaire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Actionnement Conditionnement
11590312 Positionneur de vanne modulaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11590312 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 36760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00€
    253.93€ / 1 pièces
    Économisez 28.07€
    9% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Les soupapes de bouchon Hamilton (HV) offrent une méthode économique et flexible pour construire sur mesure un système de contrôle du débit de liquide, d’une soupape de marche/arrêt simple à un arrangement multi-soupapes plus complexe, en utilisant une co
Fiche des spécifications techniques
  • Modèle de vanne– 6-5
  • Description du modèle de vanne– Chemin de distribution à 6 ports
  • Chemin du fluide– PTFE/CTFE
  • Taille de la vanne– HVXM
  • Diamètre nominal du port– 0,059 in (1,5 mm)
  • Dimensions du corps extérieur de la vanne– 1 in (25,4 mm)
  • Matériau du boîtier– Aluminium
  • Volume mort total– 27.2 μL
  • Actionné– Positionneur de vanne modulaire
  • Couple de rupture– 65 en oz. (455 mNm)
  • Montage sur panneau– Non
  • Profondeur du filetage– 0,219 in (5,6 mm)
  • Raccord fileté–¼ -28
  • Température de fonctionnement élevée– 38 °C (100 °F)
  • Température de fonctionnement basse– -12 °C (10 °F)
  • Pression de service– 0 à 100 psig (0 à 6,9 bar)
  • Température de stockage élevée– 38 °C (100 °F)
  • Température de stockage basse– -18 °C (0 °F)
Spécification
Actionnement Positionneur de vanne modulaire
Type SOUPAPE HVXM 6-5
No. of Ports Voie du flux de distribution 6 ports
Matériau du stator PTFE / CTFE