Learn More
Hyaluronic acid, MedChemExpress
Description
Hyaluronic acid (corn fermented) is a biopolymer composed of repeating units of disaccharides with various applications.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Hyaluronic acid |
| Couleur | White |
| CAS | 9004-61-9 |
| Forme physique | Solide |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | (C14H21NO11)n |
| Synonyme | Hyaluronate |
| Informations sur la solubilité | H2O : 14.29 mg/mL (33.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.32 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Quantité | 100 mg |
| SMILES | CCC1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H](O[C@H]2[C@H](C(O)=O)OC(OC)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1NC(C)=O.[n] |
| Show More |