Learn More
Acide hyaluronique, MP Biomedicals™
Code produit 11440112 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440112 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11440112 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215993310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00€
    295.05€ / 10mg
    Économisez 14.95€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Acide hyaluronique de l’humeur vitreuse bovine
Spécification
Nom chimique ou matériau Hyaluronic Acid
CAS 9004-61-9
Couleur Brun clair
Formule moléculaire C28H44N2O23
Quantité 10 mg
Synonyme hyaluronic acid, dsstox_cid_26750, dsstox_rid_81875, dsstox_gsid_46750, 4xi-alpha-d-xylo-hexopyranuronosyl-1->3-3xi-2-acetylamino-2-deoxy-beta-d-ribo-hexopyranosyl-1->4-5xi-beta-d-xylo-hexopyranuronosyl-1->3-2-acetylamino-2-deoxy-d-glucopyranose
Clé InChI KIUKXJAPPMFGSW-YXBJCWEESA-N
SMILES CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)OC2C(C(C(C(O2)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC4C(C(C(C(O4)C(=O)O)O)O)O)NC(=O)C)O)O
Nom IUPAC Acide (2S,4S,5R,6S)-6-[(2S,3R,5S,6R)-3-acétamido-2-[(3S,4R,5R,6R)-6-[(3R,4R,5S,6R)-3-acétamido-2,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-4-yl]oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxane-3-yl]oxy-5-hydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-4-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxyliq
Poids moléculaire (g/mol) 776.651
CID PubChem 24728612
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • hyaluronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hyaluronic acid