Learn More
Hyaluronic acid sodium, MedChemExpress
Description
Hyaluronic acid sodium (Sodium hyaluronate) is a biopolymer composed of repeating units of disaccharides with various applications.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hyaluronic acid sodium |
| Couleur | White |
| CAS | 9067-32-7 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 100 mg |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Synonyme | Sodium hyaluronate |
| Informations sur la solubilité | H2O : 3.33 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | CCC1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H](O[C@H]2[C@H](C(O[Na])=O)OC(OC)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1NC(C)=O.[n] |
| Afficher plus |