Learn More
Solution Hyamine, 0,004 M, SLR, Extra Pure, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 121-54-0 |
| Couleur | Incolore |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C27H42ClNO2 |
| Numéro MDL | 11742 |
| Quantité | 2.5 L |
| Synonyme | benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin |
| Clé InChI | UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-] |
| Nom IUPAC | Benzyl-diméthyl-[2-[2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthoxy]éthyl]azanium ; Chlorure |
| Afficher plus |