Learn More
Solution Hyamine, 5 % (p/v), SLR, extra pure, Fisher Chemical
Code produit 12877182 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12877182 1 L Flacon en verre ambré 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12877182 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/9016/15
Quantité Prix
1 127.00€ / 1L
10 103.25€ / 1L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 121-54-0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C27H42ClNO2
Numéro MDL 11742
Quantité 1 L
Synonyme benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
Clé InChI UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Nom IUPAC Benzyl-diméthyl-[2-[2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthoxy]éthyl]azanium ; Chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 448.088
CID PubChem 8478
ChEBI CHEBI:31264
Forme physique Liquide