Learn More
Descripción
- Pour électrophorèse sur gel
- Utilisées avec les membranes de transfert Hybond
- Qualité cellulose pure
- Résistance moyenne à l’humidité
- Surface lisse
Especificaciones
Especificaciones
| À utiliser avec (équipement) | Électrophorèse sur gel, membranes de transfert Hybond |
| Type | Papier de transfert Hybond |
| Épaisseur (impériale) | 0.01 po |
| Épaisseur (métrique) | 0.03 cm |
| Dimensions (L x l) | 20 x 20 cm (7.9 x 7.9 in) |
| Longueur (impériale) | 7,9 in |
| Longueur (métrique) | 20 cm |
| Largeur (impériale) | 7,9 po |
| Largeur (métrique) | 20 cm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?