Learn More
Stuart™ Flacon d’hybridation
Code produit 11456558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11456558 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11456558 Fournisseur Stuart™ Code fournisseur 1623799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    165.89€ / 1 pièces
    Économisez 15.11€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Flacon d’hybridation Stuart™ à utiliser avec les incubateurs d’hybridation et les agitateurs Stuart
  • Choisissez parmi une large gamme d’accessoires pour vos incubateur d’hybridation Stuart
  • Différentes capacités de rôtisseries et de flacons de capacité sont disponibles pour répondre à des applications spécifiques
Especificaciones
Couleur Transparent, avec bouchon rouge
Diamètre (métrique) interne 40 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Verre, polyester, PTFE
Type de produit Flacon d’hybridation
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.