Learn More
Witeg™ Flacon d'hybridation avec bouchon à vis GL 45
Code produit 10788291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
273 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
10788291 273 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10788291 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 2 450 127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.94€
    46.75€ / 1 pièces
    Économisez 5.19€
    9% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Ces flacons d'hybridation sont compatibles avec les fours d'hybridation de type Hybaid, Bellco, Labline, GFL, Heraeus et plus encore.
  • Avec bouchon à vis GL 45
  • Complet avec joint en silicone
  • En verre borosilicaté
  • Longueur de 273 mm, diamètre de 40 mm
Spécification
Taille du bouchon GL 45
Diamètre (métrique) externe 40 mm
Matériau de revêtement Silicone
Type de bouchon Bouchon à vis
Longueur (métrique) 273 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Flacon d’hybridation