Learn More
Techne™ Incubateur d'hybridation
Code produit 11553859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
11553859 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11553859 Fournisseur Techne™ Code fournisseur 3945502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5905.00€
    5489.93€ / 1 pièces
    Économisez 415.07€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage de températures : 10° au-dessus de la température ambiante jusqu’à 100°C
HB-3D Hybrigene
  • Plage de températures allant de 10°C au-dessus de la température ambiante à 80°C
  • Peut accueillir jusqu’à 16 mini tubes en verre ou 4 tubes en verre de grande taille
  • Flexibilité à prix abordable, précision et uniformité excellentes de la température
  • Hybrigene est une alternative compacte et empilable au Hybridizer HB-1D lorsque l’espace est un facteur essentiel
  • Empilez jusqu’à 3 étuves pour économiser un espace de laboratoire précieux
HB-1D Hybridizer
  • Ce système est compact et facile à utiliser ; il protège entièrement contre les dangers d’hybridation
  • Plage de températures allant de 10°C au-dessus de la température ambiante à 100°C
  • Grande capacité pour accueillir jusqu’à 24 mini tubes ou 6 tubes de grande taille
  • Procédez aux hybridations avec un volume minimal de sonde de 5 ml
  • Pieds réglables pour une mise à niveau précise
  • Porte en verre unique à double vitrage ; silencieux et sans danger, offre une protection durable
Spécification
Plage de températures (métrique) Ambiant +10° jusqu'à 100 °C
Comprend sans tube
Modèle HB1D
Vitesse 0.5 à 20 tr/min
Uniformité de la température <±1.0 °C
Largeur (métrique) 285 mm
Poids (métrique) 20 kg
Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz, 750 W
Tension 230 V
Puissance 750 W
Fréquence 50 à 60 Hz