Learn More
UVP Incubateur d’hybridation, fabrication en acier inox, couvercle en acrylique
Description
- Les étuves sont dotées d’une capacité de mélange dynamique idéale pour créer les conditions optimales nécessaires à la sélection des bibliothèques d’ADNc, à la synthèse d’amorces et à l’hybridation d’acides nucléiques
- La construction intérieure en acier inox est facile à nettoyer
- Gamme de modèles conçue pour correspondre au budget des utilisateurs ou des laboratoires
Permet des contrôles uniformes de la température et de la rotation pour un mélange complet des matériaux.
- Le contrôle de vitesse variable (10 à 15 tr/min) de la roue rotative permet une saturation constante des échantillons
- Le microprocesseur contrôle précisément la température
- Le grand affichage LED indique la température actuelle à l’intérieur de la chambre
- Le plateau de protection est amovible pour faciliter le nettoyage des milieux déversés
- Le bouton de régime permet de régler le contrôle de vitesse de la roue rotative pour faciliter le retrait des échantillons
- La roue rotative peut contenir vingt flacons de 35 x 150 mm, dix flacons de 35 x 300 mm ou une combinaison des deux
- La conception de la roue rotative permet un positionnement décalé du flacon pour un mélange complet
- La roue rotative peut être retirée et remplacée par une plaque oscillante (en acier inox, [l x P] 12,5 x 10 po)
Conçue comme une unité de bureau personnelle, idéale pour une utilisation dans les laboratoires avec des exigences de faible utilisation et de faible encombrement
- Vitesse de rotation réglée sur 12 tr/min
- L’intérieur de la chambre est en acier inox avec un couvercle en acrylique b-bloquant de 3/8 po d’épaisseur
- Le couvercle s’ouvre pour faciliter l’accès au carrousel de flacons ; le carrousel peut facilement être extrait de la chambre pour faciliter l’insertion des flacons
Specifications
Specifications
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Capacité | Vingt flacons de 35 x 150 mm ou dix flacons de 35 x 300 mm |
| Plage de températures (métrique) | Ambiant +10° jusqu'à 99,9 °C |
| Type | Incubateur d'hybridation |
| Affichage | LED |
| Vitesse | 10 à 15 tr/min |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 273 x 56 x 273 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 381 x 445 x 406 mm |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 1250 w |