Learn More
UVP Incubateur d'hybridation
Code produit 10105123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
10105123 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10105123 Fournisseur UVP Code fournisseur 95033002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage de températures : Température ambiante à 80 °C
  • Les étuves sont dotées d’une capacité de mélange dynamique idéale pour créer les conditions optimales nécessaires à la sélection des bibliothèques d’ADNc, à la synthèse d’amorces et à l’hybridation d’acides nucléiques
  • La construction intérieure en acier inox est facile à nettoyer
  • Gamme de modèles conçue pour correspondre au budget des utilisateurs ou des laboratoires
Étuve d’hybridation HB-1000 Hybridizer
Permet des contrôles uniformes de la température et de la rotation pour un mélange complet des matériaux.
  • Le contrôle de vitesse variable (10 à 15 tr/min) de la roue rotative permet une saturation constante des échantillons
  • Le microprocesseur contrôle précisément la température
  • Le grand affichage LED indique la température actuelle à l’intérieur de la chambre
  • Le plateau de protection est amovible pour faciliter le nettoyage des milieux déversés
  • Le bouton de régime permet de régler le contrôle de vitesse de la roue rotative pour faciliter le retrait des échantillons
  • La roue rotative peut contenir vingt flacons de 35 x 150 mm, dix flacons de 35 x 300 mm ou une combinaison des deux
  • La conception de la roue rotative permet un positionnement décalé du flacon pour un mélange complet
  • La roue rotative peut être retirée et remplacée par une plaque oscillante (en acier inox, [l x P] 12,5 x 10 po)
Étuve d’hybridation HB-500 Minidizer
Conçue comme une unité de bureau personnelle, idéale pour une utilisation dans les laboratoires avec des exigences de faible utilisation et de faible encombrement
  • Vitesse de rotation réglée sur 12 tr/min
  • L’intérieur de la chambre est en acier inox avec un couvercle en acrylique b-bloquant de 3/8 po d’épaisseur
  • Le couvercle s’ouvre pour faciliter l’accès au carrousel de flacons ; le carrousel peut facilement être extrait de la chambre pour faciliter l’insertion des flacons
Spécification
Capacité Flacons de 35 x 150 mm, quatre flacons coniques en plastique de 50 ml et huit de 15 ml
Matériau Acier inoxydable, acrylique
Plage de températures (métrique) Température ambiante à 80°C
Type Incubateur d'hybridation
Affichage LED
Vitesse 12 tr/min
Dimensions (P x l x H) intérieures 216 x 216 x 168 mm
Dimensions (L x l x H) 203 x 330 x 229 mm
Tension 230 V
Puissance 500 w