Learn More
UVP Flacons et accessoires pour four à hybridation
Code produit 11768231
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Carrousel acrylique (pour chambre supérieure)
Flacon d’hybridation (15 cm L)
Flacon d’hybridation (30 cm L)
Kit pour carrousel
Plateau à bascule
Matériau:
Acier inoxydable
Verre borosilicaté
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Matériau unitSize
11768231 Flacon d’hybridation (15 cm L) Verre borosilicaté 1 pièce
11788261 Plateau à bascule Acier inoxydable 1 pièce
12863396 Kit pour carrousel Verre borosilicaté -
11778231 Flacon d’hybridation (30 cm L) Verre borosilicaté 1 pièce
12893396 Carrousel acrylique (pour chambre supérieure) Verre borosilicaté 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11768231 Fournisseur UVP Code fournisseur 07019401
Il en reste null
Spécification
Matériau du bouchon Polypropylène, PTFE
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Identification de l’ADN, de l’ARN ou des protéines
À utiliser avec (équipement) Fours à hybridation UVP
Longueur (métrique) 15 cm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Flacon d’hybridation (15 cm L)
Volume (métrique) 142,52 ml