Learn More
UVP Flacons et accessoires pour four à hybridation
Code produit 11788261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Carrousel acrylique (pour chambre supérieure)
Flacon d’hybridation (15 cm L)
Flacon d’hybridation (30 cm L)
Kit pour carrousel
Plateau à bascule
Matériau:
Acier inoxydable
Verre borosilicaté
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Matériau unitSize
11788261 Plateau à bascule Acier inoxydable 1 pièce
12863396 Kit pour carrousel Verre borosilicaté -
11778231 Flacon d’hybridation (30 cm L) Verre borosilicaté 1 pièce
12893396 Carrousel acrylique (pour chambre supérieure) Verre borosilicaté 1 pièce
11768231 Flacon d’hybridation (15 cm L) Verre borosilicaté 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11788261 Fournisseur UVP Code fournisseur 98006703
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
À utiliser avec (application) Identification de l’ADN, de l’ARN ou des protéines
À utiliser avec (équipement) Fours à hybridation UVP
Longueur (métrique) 31,75 cm
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Plateau à bascule