Learn More
Cytiva Milieu HyCell™ TransFx™ H
Description
Milieu HyCell TransFx-H pour la transfection transitoire de cellules HEK293 et la production d’une variété de protéines recombinantes fabriquées en vertu des BPFa dans des installations conformes à la norme ISO.
Points clés :
- Formulation de milieux de culture cellulaire ADCF sans hydrolysat
- Prend en charge la transfection transitoire et la croissance de plusieurs lignées cellulaires HEK293
- Prend en charge l’expression transitoire d’une variété de protéines recombinantes
- Mêmes milieux pour la transfection transitoire et la production
- Développé grâce à notre procédé de conception de voies métaboliques pour une grande efficacité de transfection, des rendements cellulaires viables élevés et la production de protéines recombinantes
- Traçabilité des composants
- Fabriqué conformément aux BPFa dans des installations conformes ISO
Spécification
Spécification
| Classification | None |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu liquide HyCell TransFx-H - 1 000 ml |
| Stérilité | Sterile |
| Sterilization Method | 0,2 μm Stérilisé filtré |
| Avec additifs | None |
| Sans additif | None |
| Quantité | 1000 mL |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière |