Learn More
Cytiva Solution de pyruvate de sodium 100 mM HyClone™
Code produit 11501871
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11501871 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11501871 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30239.01
Stérilisation par filtration. La solution de pyruvate de sodium 100 mM HyClone™ est une source d’hydrates de carbone facilement accessible susceptible d’effets protecteurs contre le peroxyde d’hydrogène.
  •  Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité BPFa et ISO 91:2 Consignes
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C
Description Pyruvate de sodium, solution 100 mM
Concentration 100 mM
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Niveau d’endotoxines =1,0 EU/ml
Quantité 100 mL
Identifiant produit
  • HyClone Sodium Pyruvate Solution
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 1.2% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.