Learn More
Cytiva Milieux de culture en poudre HyClone™ ActiCHO™ P
Code produit 17255896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17255896 1 L 1L
17245896 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17255896 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH31025.08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.05€
    60.85€ / 1L
    Économisez 21.20€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Exempt d’hydrolysat et de composants dérivés d’animaux (ADCF)
Le milieu de culture cellulaire en poudre ActiCHO P est défini chimiquement, contenant du poloxamère 188, sans insuline ni L-glutamine.
  • Exempt d’hydrolysat et de composants dérivés d’animaux (ADCF) Il n’y a pas de protéines, de peptides ou de facteurs de croissance dans le milieu ActiCHO P.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Stérilité Non stérile
Avec additifs Poloxamère 188
Sans additif Sans glutamine, Sans insuline
Quantité 1 L
Contenu et stockage 2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité