Learn More
Cytiva Milieux de culture cellulaire en poudre HyClone™ ActiPro
Code produit 17205906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17205906 1 L 1L
15766398 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17205906 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH31037.08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.20€
    53.66€ / 1L
    Économisez 18.54€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Formulé pour fournir des rendements élevés de protéines recombinantes dans les procédés lors de l’utilisation de lignées de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO)
Le milieu de culture cellulaire HyClone ActiPro est disponible sous forme liquide et sous forme de poudre pour les bioprocédés de culture cellulaire. Ce milieu chimiquement défini est destiné à être utilisé en association avec le milieu ActiSM HyClone et les suppléments 7a et 7b Cell Boost.
Les milieux et suppléments ActiPro sont formulés pour la production industrielle de protéines recombinantes, y compris ceux nécessitant des modifications post-traductionnelles complexes et un repliement correct des protéines. En outre, ce système ActiPro conçu pour les milieux et suppléments peut réduire considérablement le temps de production.
  • Rendements élevés démontrés de protéines recombinantes
  • Ne contient pas d’hypoxanthine et de thymidine (supplément HAT)
  • Formulation de milieux ADCF mAb chimiquement définis
  • Milieu de production pour les processus discontinus (de type batch) et discontinus alimentés (de type fed-batch).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Stérilité Non stérile
Avec additifs Poloxamère 188
Sans additif Sans glutamine
Quantité 1 L
Contenu et stockage 2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité