Learn More
Cytiva Milieux de culture cellulaire en poudre HyClone™ ActiSM
Code produit 17225906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17225906 1 L 1L
17215906 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17225906 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH31038.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.90€
    68.85€ / 1L
    Économisez 23.05€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Milieu de culture cellulaire ADCF défini chimiquement, optimisé pour la production de protéines à haut rendement dans les processus de culture cellulaire CHO.
Le milieu HyClone ActiSM est conçu pour être utilisé en association avec le milieu HyClone ActiPro et les suppléments Cell Boost 7a et Cell Boost 7b. Ce milieu fait partie du système ActiPro de milieux et de suppléments conçus en pensant à l’adaptation et à la production. HyClone ActiSM et le système ActiPro convient à la biofabrication générale avec des lignées cellulaires CHO telles que CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 et CHO-S.
  • Formulation ADCF définie chimiquement optimisée pour la production de protéines à haut rendement
  • Ne contient pas d’hypoxanthine, de thymidine et de glycine (supplément HAT)
  • Recommandé pour la première étape lors de l’adaptation de cellules cultivées dans d’autres milieux de culture cellulaire maigres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Stérilité Non stérile
Avec additifs Poloxamère 188
Sans additif Sans glutamine
Quantité 1 L
Contenu et stockage 2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité