Learn More
Cytiva Milieux de culture cellulaire HyClone™ AdvanceSTEM™
Code produit 11586321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Avec additifs:
Glucose
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Avec additifs Conditionnement
11586321 Glucose 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11586321 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30824.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    79.36€ / 500mL
    Économisez 44.64€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Favorisez la croissance des cultures cellulaires embryonnaires grâce aux milieux de culture cellulaire HyClone™ AdvanceSTEM™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi) 
Classification None
Forme Liquide
Type de produit Milieux de culture pour cellules souches
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Glucose
Sans additif Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium
Quantité 500 mL
Contenu et stockage Stocker de 2° à 8°C à l’abri de la lumière
Description AdvanceSTEM DMEM4SC avec 4500 mg/l de glucose ; sans L-glutamine et pyruvate de sodium
Culture Type Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)