Learn More
Cytiva Milieux de culture cellulaire HyClone™ AdvanceSTEM
Code produit 10474433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10474433 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10474433 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30822.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    72.69€ / 500mL
    Économisez 50.31€
    40% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Fournit des conditions optimisées pour l’expansion et la différenciation des cellules souches embryonnaires.
  • Cellules ES qualifiées avec le SVF pour ES sélectionnées Cytiva HyClone – pas de pré-sélection requise
  • Sans mycoplasme, stérilité testée
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de cellule Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi) 
    Classification None
    Forme Liquide
    Type de produit Stem Cell Medium
    Stérilité Sterile
    Sterilization Method Sterile-filtered
    Avec additifs Pyruvate de sodium
    Sans additif Sans glutamine
    Quantité 500 mL
    Description AdvanceSTEM IMDM4SC sans L-glutamine
    Culture Type Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)