Learn More
Cytiva Acides aminés qualifiés ES HyClone™ AdvanceSTEM™
Code produit 11546331
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Acides aminés non indispensables
L-glutamine
Conditionnement:
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
11546331 L-glutamine 100mL
11556331 Acides aminés non indispensables 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11546331 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30852.01
Favorisez la croissance des cultures cellulaires embryonnaires grâce aux acides aminés qualifiés ES HyClone™ AdvanceSTEM™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C
Concentration 200 mM
Type de produit L-glutamine
Quantité 100 mL
Cellules souches qualifiées Oui