Learn More
Cytiva Acides aminés qualifiés ES HyClone™ AdvanceSTEM™
Description
Favorisez la croissance des cultures cellulaires embryonnaires grâce aux acides aminés qualifiés ES HyClone™ AdvanceSTEM™.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2° jusqu'à 8 °C |
| Concentration | 100 X |
| Type de produit | Acides aminés non indispensables |
| Quantité | 100 mL |
| Cellules souches qualifiées | Oui |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- MEM Non-Essential Amino Acids Solution
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin..
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid