Learn More
Cytiva Kit de développement de cellules souches mésenchymateuses HyClone™ AdvanceSTEM™
Code produit 11566351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
500 mL
Kit : pour créer des milieux complets de 11 ml
Conditionnement:
1 kit
1000mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11566351 500 mL 500mL
11576351 1 000 ml 1000mL
12300133 Kit : pour créer des milieux complets de 11 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11566351 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30879.01
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Favorisez l’expansion et le maintien de cellules souches mésenchymateuses humaines (hMSC) non différenciées grâce au kit d’expansion de cellules souches mésenchymateuses HyClone™ AdvanceSTEM™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches mésenchymateuses humaines non différenciées
Forme Liquide
Type de produit Milieux de culture de différenciation de cellules souches
Stérilité Stérilisation par filtration
Quantité 500 mL
Contenu et stockage Stocker de 2° à 8°C à l’abri de la lumière
Description Milieu de base de cellules souches mésenchymateuses