Learn More
Cytiva Kit de développement de cellules souches mésenchymateuses HyClone™ AdvanceSTEM™
Code produit 12300133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
500 mL
Kit : pour créer des milieux complets de 11 ml
Conditionnement:
1 kit
1000mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12300133 Kit : pour créer des milieux complets de 11 ml 1 kit
11576351 1 000 ml 1000mL
11566351 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12300133 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30878.01
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Favorisez l’expansion et le maintien de cellules souches mésenchymateuses humaines (hMSC) non différenciées grâce au kit d’expansion de cellules souches mésenchymateuses HyClone™ AdvanceSTEM™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches mésenchymateuses
Classification None
Forme Liquid
Type de produit Stem Cell Medium Supplement
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs None
Sans additif None
Quantité Kit : pour créer des milieux complets de 11 ml
Contenu et stockage SH3878.1, SH3879.2
Description Supplément de croissance des cellules souches mésenchymateuses
Culture Type Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)