Learn More
Cytiva Kit de différenciation neurale HyClone™ AdvanceSTEM™ et supplément de croissance
Code produit 10115993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10115993 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10115993 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30878.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.55€
    56.66€ / 50mL
    Économisez 30.89€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Includes
Il comprend un milieu de différenciation neural basal exclusif, auquel un aliquote de supplément de croissance AdvanceSTEM (SH3087802) est ajouté au moment de l’emploi. Le milieu de différenciation neurale basal et le supplément de croissance doivent être utilisés ensemble, mais sont disponibles sous forme de composés distincts.
Conçu pour faciliter la différenciation neurale optimale des cellules souches mésenchymateuses d’origine adipeuse (HAMSC), des cellules souches mésenchymateuses de moelle osseuse (HBMSC) et des cellules souches somatiques de sang de cordon ombilical à mul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification None
Forme Liquid
Type de produit Milieux de culture de différenciation de cellules souches
Stérilité Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs None
Sans additif None
À utiliser avec (application) Différenciation neuronale des cellules souches mésenchymateuses d’origine adipeuse (HAMSC), des cellules souches mésenchymateuses de moelle osseuse (HBMSC) et des cellules souches somatiques de sang de cordon ombilical à multiples potentialités non restreintes (MCBUSSC)
Quantité 50 ml
Culture Type Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)