Learn More
Cytiva HyClone™ Supplément de milieu fraction de veau Alpha, origine É-U.
Description
- Optimisé pour la croissance des cellules d’hybridomes
- Supplément de milieu économique
Specifications
Specifications
| Type de cellule | Hybridome |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Type de produit | Supplément pour milieux de fraction de veau Alpha |
| Sterilization Method | Filtré trois fois par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores |
| Concentration en endotoxines | ≤ 10 UE/ml |
| Concentration d’hémoglobine | ≤ 20 mg/dl |
| Niveau d’IgG | ≤ 200 µg/ml |
| Supplémenté en fer | Non |
| Gamme de produits | HyClone |
| Osmolalité | 265 à 310 mOsm/kg |
| Show More |