Learn More
Cytiva Solution (Fungiezone) d’amphotéricine B HyClone™
Description
- Agent antibiotique actif contre les champignons
- Utilisé comme agent antifongique, antilevure et anti-moisissure
- Interfère avec la perméabilité de la membrane cellulaire de champignons sensibles par adhérence des stérols
- La concentration d’utilisation normale est de 2,5μg/ml, et le produit est cytotoxique à 30μg/ml
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockage en congélateur |
| Description | Solution d’amphotéricine B (Fungizone), 250mu; g/ml |
| Spectre de l’antibiotique | Antimycotique, antifongique |
| Concentration | 250 μg/ml |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Antifungal |
| Stérilité | Sterile |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Avec additifs | None |
| Sans additif | None |
| Afficher plus |