Learn More
Cytiva Solution antibiotique / antimycosique (Pen/Strep/Fungizone) HyClone™
Code produit 11536481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11536481 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11536481 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SV30079.01
 Article restreint
Edge
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Stérilisation par filtration. La solution antibiotique et antimycosique (Pen/Strep/Fungizone) Cytiva HyClone™ contrôle ou détruit les microorganismes destructifs tels que les bactéries, champignons et levures.
  • Contient 10 000 unités de pénicilline, 10 000 μg de streptomycine et 25 μg d’amphotéricine B par mL
  • Large spectre d’activité contre les bactéries à Gram négatif et à Gram positif et activité contre les champignons et levures
  • Couramment utilisée comme antifongique, anti-levure, anti-moisissure ou antibactérien
  • La dose d’utilisation normale est de 10 ml/l de solution 100X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage en congélateur
Description Solution antibiotique et antimycotique (Pen / Strep / Fungizone), 100X
Spectre de l’antibiotique Antibactérien et antifongique à spectre large
Concentration 100 X
Forme Liquide
Sterilization Method 0,2 μm Stérilisé filtré
Quantité 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • HyClone Antibiotic/Antimycotic Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate