Learn More
Cytiva Sérum de veau bovin HyClone™ (BCS), origine américaine, irradié 25 à 40 kGy
Description
- Provenant des États-Unis avec une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
- Alternative économique au SVF
- Âge approximatif de l’animal au moment du prélèvement : entre 16 et 24 semaines
- Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
- Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | cGMP (21 CFR 820), ISO9001 |
| Couleur | Amber |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2°C et 8°C. |
| Espèces | Bovine |
| Age | 16 to 22 Weeks |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Frozen |
| Format | Bottle |
| Type de produit | Calf Bovine Serum |
| Quantité | 1 000 ml |
| Afficher plus |