Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau, origine É-U.
Description
- Prélevé par ponction veineuse à partir de veaux de boucherie non élevé sous la mère
- Âge approximatif de l’animal au moment du prélèvement : entre 16 et 24 semaines
- Traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
- Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
- Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
- Approvisionné aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) Compliant and ISO9001 Certified Facilities |
| Contenu et stockage | ≤ -10°C |
| Age | 16 to 22 weeks |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Quantité | 50 ml |
| Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
| Source | Formula-Fed Veal Calves |
| Testé pour | Virus Panel Testing According to 9 CFR 113.53 |