Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau, origine É-U.
Code produit 16675735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
100 mL
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16675735 500 ml 500mL
16655735 50 ml 50mL
16665735 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16675735 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30072.03NI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF)
  • Prélevé par ponction veineuse à partir de veaux de boucherie non élevé sous la mère
  • Âge approximatif de l’animal au moment du prélèvement : entre 16 et 24 semaines
  • Traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
  • Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
  • Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
  • Approvisionné aux États-Unis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage ≤ -10°C
Age 16 to 22 weeks
Pays d’origine États-Unis
Quantité 500 ml
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Source Formula-Fed Veal Calves
Testé pour Virus Panel Testing According to 9 CFR 113.53