Learn More
Cytiva Sérum bovin de croissance HyClone™
Code produit 16201122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Irradié
Irradié (25 à 40 doses)
Conditionnement:
100mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Conditionnement
16201122 500 mL Irradié (25 à 40 doses) 500mL
12310003 500 mL Irradié 500mL
10574324 100 mL Aucun 100mL
11920958 100 mL Inactivé par la chaleur 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16201122 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30541.03IR2540
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dosages supplémentaires Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG
Contenu et stockage <–1°C
Espèces Bovine
Age 16 to 22 Weeks
Pays d’origine United States
Forme Frozen
Format Bottle
Type de produit Bovine Growth Serum
Quantité 500 mL
Serum Treatment Gamma-irradiated
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
Traitement Irradié (25 à 40 doses)
Testé pour Adénovirus bovin, parvovirus bovin, bovin RSV BVDV, agents cytopathogènes, agents hémadsorbants, virus de la rage, réovirus
Concentration en endotoxines le; 10 EU/ml
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dl
Mycoplasme détecté Oui
Gamma-irradiated Yes
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.