Learn More
Cytiva Sérum bovin de croissance HyClone™ (États-Unis)
Code produit 12300003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Conditionnement
12300003 500 mL Inactivé par la chaleur 500mL
10453302 500 mL Aucun 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12300003 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30541.03HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Optimisez la croissance des cultures cellulaires avec le sérum de croissance bovine HyClone™ d’origine américaine, un substitut de sérum de veau fœtal (SVF) performant, composé de sérum de veau bovin complété par des composants chimiquement définis.
  • Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Albumine, Azote uréique du sang, Bilirubine totale, Calcium, Chlorure, Créatinine, Fer, Insuline, Lactodéshydrogénase, Phosphatase alcaline, pH, Phosphore, Osmolalité, SGPT, SGOT, Protéines totales, Potassium, Pourcentage de saturation, Sodium, TIBC, G, Gamma globuline, Pourcentage de saturation, IgG
Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C.
Type de produit Sérum bovin de croissance
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
Traitement Inactivé par la chaleur
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Langue bleue; Bovine; Adénovirus ; Parvovirus bovin ; VRS bovin ; BVDV; Agents cytopathogènes ; Agents hémadsorbants ; Virus de la rage ; Réovirus, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovine RSV, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/ml
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dl
Mycoplasme détecté Oui