Learn More
Cytiva Albumine sérique bovine (BSA) HyClone™
Description
- pH 7,0
- Poudre lyophilisée
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Fabriqué au sein d’installations conformes aux BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | BSA |
| Stérilité | Non stérile |
| Niveau d’endotoxines | ≤ 10 EU/mg |
| pH | 6,5 - 7,5 |
| Pureté ou qualité | Qualité pour culture cellulaire |
| Quantité | 10 g |