Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ (Nouvelle-Zélande)
Code produit 10751274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10751274 500 ml -
10414075 1 000 ml 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10751274 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30401.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.70€
    57.23€ / 500mL
    Économisez 29.47€
    33% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Complétez la croissance de la culture cellulaire avec le sérum de veau de bovin HyClone™ originaire de Nouvelle-Zélande, un substitut excellent et économique au SVF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dosages supplémentaires Albumine, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure, Créatinine, Gamma globuline, Fer, Bilirubine totale, Glucose, IgG, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, Phosphatase alcaline, Phosphore inorganique, Pourcentage de saturation, pH, Potassium, Protéines totales, SGOT, SGPT, Sodium, Protéines totales
Certifications/Conformité Règlements USDA
Couleur Amber
Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C.
Description Sérum de veau (Nouvelle-Zélande)
Espèces Bovine
Age <10 Days
Pays d’origine New Zealand
Format Bottle
Type de produit Newborn Calf Bovine Serum
Quantité 500 ml
Serum Treatment Standard (Sterile-filtered)
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple-filtered, 0.1 μm
Traitement None
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovine RSV, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 25 EU/ml
Mycoplasme détecté Oui
Tests de sécurité USDA inclus Oui
Gamma-irradiated No