Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ (États-Unis)
Code produit 11571831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
100 mL
500 ml
1 000 ml
1000 mL
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Irradié
Irradié, 25 à 40 doses
Conditionnement:
1000mL
100mL
1L
500mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Conditionnement
11571831 500 ml Aucun 500mL
10014813 1 000 ml Aucun 1000mL
12369812 100 mL Inactivé par la chaleur 100mL
12399812 500 ml Irradié 500mL
15735533 1000 mL Irradié 1000mL
12869447 1 000 ml Inactivé par la chaleur 1L
10546863 100 mL Aucun 100mL
16241092 500 ml Irradié, 25 à 40 doses 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11571831 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30073.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
Complétez la croissance de la culture cellulaire avec le sérum de veau de bovin HyClone™ américain, une alternative excellente et économique au SVF.
HyClone Le sérum pour veaux bovins est disponible avec ou sans supplémentation en fer. Les produits de sérum de veau contiennent des niveaux exceptionnellement élevés de transferrine, qui, lorsqu’ils sont complétés, peuvent fournir trois à quatre fois plus de fer disponible que le SVF. Dans de nombreuses applications, la performance du sérum de veau sera égale ou même supérieure à celle du SVF. Le sérum de veau bovin est filtré à travers trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 µm).μm) filtres classés par taille de pores. Avant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Créatinine, Gamma globuline, Glucose, IgG, Fer, Insuline, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, pH, Phosphatase alcaline, Phosphore, Potassium, Protéines totales, Pourcentage de saturation, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Albumine, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure, Protéines totales
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Couleur Amber
Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C.
Espèces Bovine
Age 16 to 22 Weeks
Pays d’origine États-Unis
Forme Frozen
Format Bottle
Type de produit Sérum bovin de veau
Quantité 500 ml
Serum Treatment None
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
Traitement Aucun
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovine RSV, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤10 EU/mL
Inactivé par la chaleur No
Concentration d’hémoglobine ≤10 mg/dL
Tests de sécurité USDA inclus Oui
Gamma-irradiated No