Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ (États-Unis)
Description
Complétez la croissance de la culture cellulaire avec le sérum de veau de bovin HyClone™ américain, une alternative excellente et économique au SVF.
HyClone Le sérum pour veaux bovins est disponible avec ou sans supplémentation en fer. Les produits de sérum de veau contiennent des niveaux exceptionnellement élevés de transferrine, qui, lorsqu’ils sont complétés, peuvent fournir trois à quatre fois plus de fer disponible que le SVF. Dans de nombreuses applications, la performance du sérum de veau sera égale ou même supérieure à celle du SVF. Le sérum de veau bovin est filtré à travers trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 µm).μm) filtres classés par taille de pores. Avant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons.
Spécification
Spécification
| Dosages supplémentaires | Insulin,Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Iron,TIBC,Percent Saturation,Glucose,IgG |
| Certifications/Conformité | Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C. |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Type de produit | Sérum bovin de veau |
| Quantité | 100 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtrage séquentiel, 100 nm |
| Traitement | Inactivé par la chaleur |
| Testé pour | Bluetongue,Bovine Adenovirus,Bovine Parvovirus,Bovine RSV,BVDV,Cytopathogenic Agents,Hemadsorbing Agents,Rabies Virus,Reovirus |
| Afficher plus |