Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ (États-Unis)
Beschreibung
Complétez la croissance de la culture cellulaire avec le sérum de veau de bovin HyClone™ américain, une alternative excellente et économique au SVF.
pLe sérum de veau HyClonetrade; est disponible avec ou sans supplément de fer. Les produits de sérum de veau contiennent des niveaux exceptionnellement élevés de transferrine, qui, lorsqu’ils sont complétés, peuvent fournir trois à quatre fois plus de fer disponible que le SVF. Dans de nombreuses applications, la performance du sérum de veau sera égale ou même supérieure à celle du SVF. Le sérum de veau est filtré à l’aide de trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 mu;m) de taille de pores. Avant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons./p
Spezifikation
Spezifikation
| Dosages supplémentaires | Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG |
| Certifications/Conformité | Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 |
| Couleur | Amber |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C. |
| Espèces | Bovine |
| Age | 16 to 22 Weeks |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Frozen |
| Format | Bottle |
| Type de produit | Calf Bovine Serum |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?