Learn More
Cytiva Milieu HyClone™ CCM3™
Code produit 10741274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10741274 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10741274 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30061.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Spécification
Forme Poudre
Stérilité Non stérile
Avec additifs Glutamine
Sans additif Exempt de chlorure de calcium, Sans bicarbonate de sodium, Sans rouge de phénol, Sans HEPES
Quantité 10 L
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité
Description CCM3 (DPM)