Learn More
Cytiva Milieux en poudre HyClone™ CDM4Avian
Code produit 17291782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17291782 1 L 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17291782 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH31036.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Conçu pour la fabrication de vaccins à l’aide d’une culture cellulaire en suspension avec lignée de cellules aviaires
  • Formulation chimiquement définie, dérivée d’animaux, sans composant
  • Prend en charge une densité de cellules de pointe élevée et une augmentation de l’infectivité/productivité virale
  • Formulation simple économique et efficace pour la propagation cellulaire et la production virale
  • Pour les applications de culture de petite à grande échelle
  • Pour la fabrication de vaccins viraux dans les lignées cellulaires aviaires (cellules EB66) et la production de virus lytiques (rougeole, grippe, encéphalite japonaise) et de virus non lytiques (MVA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieux en poudre HyClone CDM4Avian
À utiliser avec (application) Pour la fabrication de vaccins à l’aide d’une culture cellulaire en suspension avec lignée de cellules aviaires
Quantité 1 L