Learn More
Cytiva Milieu HyClone™ CDM4CHO™, liquide
Code produit 10463522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
6 x 1 000 ml
Flacon de 1 000 mL
Avec additifs:
Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188
Glutamine, Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188
Sans additif:
No Glutamine, No Phenol Red, No HEPES, Sans protéines
Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans HEPES, Sans protéines
Sans rouge de phénol, Sans HEPES, Sans protéines
Conditionnement:
1000mL
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Sans additif Conditionnement
10463522 1000 mL Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188 Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans HEPES, Sans protéines 1000mL
10298023 6 x 1 000 ml Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188 No Glutamine, No Phenol Red, No HEPES, Sans protéines 6 pièces
10433142 Flacon de 1 000 mL Glutamine, Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188 Sans rouge de phénol, Sans HEPES, Sans protéines -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10463522 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30558.02
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Favorisez la croissance des cultures cellulaires CHO. Le milieu HyClone™ CDM4CHO™, liquide est un milieu sans sérum, chimiquement défini.
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu liquide CDM4CHO
Sterilization Method 0,2 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188
Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans HEPES, Sans protéines
Quantité 1000 mL
Certifications/Conformité BPFa
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description Milieu CDM4CHO