Learn More
Cytiva Milieu CDM4CHO™ HyClone™, poudre
Code produit 10316762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10316762 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10316762 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30556.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    189.60€ / 5L
    Économisez 125.40€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Spécification
Forme Poudre
Stérilité Non stérile
Avec additifs Glutamine, Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188
Sans additif Sans rouge de phénol, Sans HEPES, Sans protéines
Quantité 5 L
Certifications/Conformité BPFa
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité
Description Milieu en poudre CDM4CHO HyClone, ADCF ; 1 x 5 L