Learn More
Cytiva Milieu HyClone™ CDM4HEK293™
Code produit 11506341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Flacon de 1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11506341 Flacon de 1 000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11506341 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30858.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    100.00€ / 1000mL
    Économisez 61.00€
    37% de réduction
 Article restreint
En stock
  • Défini chimiquement
  • Milieux de culture cellulaire sans composants d’origine animale (ADCF)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification None
Forme Liquide
Type de produit Vector or Protein Production HEK Medium
Stérilité Sterile
Sterilization Method 0,2 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188
Sans additif Sans rouge de phénol, Sans glutamine, Sans HEPES
Quantité Flacon de 1 000 mL
Certifications/Conformité BPFa
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description Milieu CDM4HEK293