Learn More
Cytiva Milieux en poudre HyClone™ CDM4HEK293
Code produit 11572900
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11572900 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11572900 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30859.01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Favorise la production d’adénovirus et de protéines recombinantes dans la culture cellulaire en suspension HEK 293.
  • Optimisé pour une forte croissance des cellules et une production élevée de protéines recombinantes et de vecteurs avec des cellules embryonnaires humaines de rein (HEK) 293
  • Milieu défini chimiquement, exempt de protéines et sans composants d’origine animale, disponible sous forme liquide et en poudre
  • Conçu pour les procédés de bioproduction à petite et grande échelle
  • Fabriqué au sein d’installations respectant les normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité
Forme Poudre
Stérilité Non stérile
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES, Sans rouge de phénol, Sans bicarbonate de sodium
Quantité 5 L