Learn More
Cytiva Milieu CDM4MAb™ HyClone™
Code produit 10771484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Flacon de 1 000 mL
Avec additifs:
Bicarbonate de sodium
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Conditionnement
10771484 Flacon de 1 000 mL Bicarbonate de sodium 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10771484 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30802.02
 Article restreint
En stock
Augmentez les rendements des procédés pour la fabrication d’anticorps monoclonaux à des fins thérapeutiques avec le milieu HyClone™ CDM4MAb™, un milieu chimiquement défini sans composants d’origine animale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Animal Origin-free
Forme Liquide
Type de produit Milieu liquide CDM4MAb
Serum Level Serum-free
Stérilité Sterile
Sterilization Method 0,2 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans glutamine, Sans poloxamère 188, Sans rouge de phénol, Sans HEPES
Quantité Flacon de 1 000 mL
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description Sans L-glutamine
Culture Type Mammalian Cell Culture