Learn More
Cytiva Milieux de culture cellulaire en poudre HyClone™ MCD4MAb
Code produit 11592840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11592840 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11592840 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30800.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    241.42€ / 5L
    Économisez 82.58€
    25% de réduction
 Article restreint
En stock
Milieu ADCF à utiliser avec des lignées cellulaires d’hybridome et de myélome.
HyClone MCD4MAb est un milieu non composant (ADCF) chimiquement défini et dérivé des animaux. Ce milieu adapté à la réglementation est conçu pour augmenter les rendements des procédés de fabrication d’anticorps et de fragments d’anticorps à des fins thérapeutiques dans une variété de lignées cellulaires d’hybridomes et de myélomes conçues.
  • Sans composants d’origine animale.
  • Formulation définie chimiquement
  • Conçu pour la production d’anticorps monoclonaux (MAb) à haut rendement cellulaire
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle
  • Fabriqués à partir de composants traçables conformément aux directives BPFa ( CFR )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Stérilité Non stérile
Sans additif Sans glutamine, Sans poloxamère 188
Quantité 5 L
Contenu et stockage 2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité