Learn More
Cytiva Milieux de culture cellulaire CDM4NS0 HyClone™
Code produit 10153202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Flacon de 5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10153202 Flacon de 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10153202 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30578.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    475.00€
    351.89€ / 5L
    Économisez 123.11€
    25% de réduction
 Article restreint
En stock
Milieu conforme à la réglementation conçu pour augmenter les rendements des procédés grâce à une variété de clones de cellules NS0.
  • Formulation exempte d’hydrolysat et de composants d’origine animale.
  • Développée pour un rendement cellulaire élevé et la production de MAb.
  • La formulation prête à l’emploi ne nécessite aucune supplémentation en cholestérol ou en GS.
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle.
  • Conçu pour des applications de culture à grande échelle, y compris les stratégies par perfusion et lot nourricier.
  • Fabriqués à partir de composants traçables conformément aux directives BPFa.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Forme Poudre
    Stérilité Non stérile
    Sans additif Sans glutamine, Sans hydrolysat, Sans rouge de phénol, Sans protéines, Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium
    Quantité Flacon de 5 L
    Format Flacon de 5 L
    Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité