Learn More
Cytiva Milieu de culture cellulaire HyClone™ CDM4PERMAb
Code produit 16407675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16407675 1 000 ml 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16407675 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30871.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    102.00€ / 1L
    Économisez 14.00€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Milieux sans composants d’origine animale (ADCF) chimiquement définis pour une utilisation avec les cellules PER.C6
  • Formule chimiquement définie et sans composants d’origine animale (ADCF)
  • Ce milieu de culture cellulaire à haute performance a été développé grâce au processus de conception des voies métaboliques pour augmenter les rendements des processus dans la production d’anticorps humains et de protéines recombinantes à l’aide de la technologie PER.C6
  • Le milieu a été testé avec succès dans une variété d’applications, y compris les cultures en bioréacteur dicontinues alimentées
  • Conçu pour un haut rendement cellulaire et de production de protéines recombinantes
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle
  • Traçabilité des composants
  • Fabriqué conformément aux recommandations cGMP
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Classification None
    Forme Liquide
    Type de produit Protein Production Medium
    Stérilité Stérile
    Sterilization Method 0,2 μm Stérilisé filtré
    Avec additifs None
    Sans additif No Glutamine, No Phenol Red, No HEPES
    Quantité 1 000 ml
    Format Flacon
    Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière