Learn More
Cytiva Milieux en poudre HyClone™ CDM4PERMAb
Code produit 10045863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10045863 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10045863 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30872.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    241.42€ / 5L
    Économisez 82.58€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Milieu ADCF défini chimiquement pour une utilisation avec les cellules PER.C6.
Le milieu HyClone MCD4PERMAb a une formulation chimiquement définie et exempte de composants d’origine animale (ADCF). Ce milieu de culture cellulaire à haute performance a été développé pour augmenter les rendements des procédés dans la production d’anticorps humains et de protéines recombinantes à l’aide de la technologie PER.C6.
Le milieu a été testé avec succès dans une grande variété d’applications, y compris les cultures en bioréacteur par lots nourriciers.
CDM4PERMAb est disponible sous forme liquide et en poudre dans un emballage convivial.
  • Exempt de composants d’origine animale
  • Formulation définie chimiquement
  • Conçu pour un haut rendement cellulaire et une production élevée de protéines recombinantes
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle
  • Traçabilité des composants
  • Fabriqué conformément aux recommandations BPFa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Stérilité Non stérile
Sans additif Sans rouge de phénol
Quantité 5 L
Contenu et stockage 2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité